Imprimer
4-(4-Méthoxyphénoxy)aniline 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR11346-5G OR11346-1G OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA 24.8 EUR
APOSOR11346-5G APOSOR11346-1G APOSOR11346-10G
4-(4-Méthoxyphénoxy)aniline 98+%
4-(4-Méthoxyphénoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 245…250 °C/33mmHg
Point de fusion: 75…79 °C
Densité: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044105
Numéro CAS: 31465-36-8
EINECS: 250-644-3