Imprimer
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11290-100G OR11290-25G OR11290-500G
APOSOR11290-100GEA 0 EUR
APOSOR11290-100G APOSOR11290-25G APOSOR11290-500G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006090
Numéro CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9