Imprimer
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11285-1G OR11285-250MG OR11285-5G
APOSOR11285-1GEA 140 EUR
APOSOR11285-1G APOSOR11285-250MG APOSOR11285-5G
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine 97%
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-amine
Formule: C₈H₇N₃S
Point de fusion: 146…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100232
Numéro CAS: 78301-72-1