Imprimer
4-Butylphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11251-25G OR11251-5G
APOSOR11251-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Point de fusion: 91…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093926
Numéro CAS: 145240-28-4