Imprimer
5-Nitroindane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11226-25G OR11226-5G
APOSOR11226-25GEA 441 EUR
APOSOR11226-25G APOSOR11226-5G
5-Nitroindane
5-Nitroindane
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7436-07-9