Imprimer
5-Methoxybenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR11201-10G OR11201-1G OR11201-5G
APOSOR11201-10GEA 88.6 EUR
APOSOR11201-10G APOSOR11201-1G APOSOR11201-5G
5-Methoxybenzimidazole
5-Methoxybenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂O
Point de fusion: 121…126 …lit °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272526
Numéro CAS: 4887-80-3