5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR11164-1G
OR11164-250MG
OR11164-5G
APOSOR11164-1GEA
88.6
EUR
APOSOR11164-1G
APOSOR11164-250MG
APOSOR11164-5G
5,6-Dimethoxybenzimidazole 97%
5,6-Dimethoxybenzimidazole
Formule:
C₉H₁₀N₂O₂ Point de fusion: 179…185 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00612461 Numéro CAS: 72721-02-9 |