Imprimer
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111527-1G OR111527-250MG
APOSOR111527-1GEA 589 EUR
APOSOR111527-1G APOSOR111527-250MG
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
3-Chloro-1H-indazol-5-amine
Formule: C₇H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781654
Numéro CAS: 41330-49-8