Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111513-1G OR111513-5G OR111513-250MG
APOSOR111513-1GEA 284 EUR
APOSOR111513-1G APOSOR111513-5G APOSOR111513-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.15 g/mol
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772808
Numéro CAS: 116355-16-9