Imprimer
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111505-100MG OR111505-1G OR111505-250MG
APOSOR111505-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR111505-100MG APOSOR111505-1G APOSOR111505-250MG
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
2-Bromo-1-methoxynaphthalene
Formule: C₁₁H₉BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17012354
Numéro CAS: 62012-54-8