Imprimer
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111498-1G OR111498-250MG
APOSOR111498-1GEA 944 EUR
APOSOR111498-1G APOSOR111498-250MG
6-Bromo-7-methylquinoxaline
6-Bromo-7-methylquinoxaline
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987756
Numéro CAS: 646504-80-5