Imprimer
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazole
OR111480-1G OR111480-5G
APOSOR111480-1GEA 0 EUR
APOSOR111480-1G APOSOR111480-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-amine
Formule: C₆H₈N₂S
MW: 140.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159774
Numéro CAS: 53051-97-1