4-Méthylindole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR1114-1G
OR1114-25G
OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA
0
EUR
APOSOR1114-1G
APOSOR1114-25G
APOSOR1114-5G
4-Méthylindole 96%
4-Méthylindole
Formule:
C₉H₉N Point d'ébullition: 267 °C Point de fusion: 5 °C Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >112 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005668 Numéro CAS: 16096-32-5 EINECS: 240-262-5 |