Imprimer
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111391-1G OR111391-5G
APOSOR111391-1GEA 0 EUR
APOSOR111391-1G APOSOR111391-5G
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-morpholin-4-ylpyrimidin-2-ylamine
Formule: C₈H₁₁ClN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664697
Numéro CAS: 339016-18-1