Imprimer
1-Bromo-2-méthoxyéthane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromoethyl methyl ether
OR11137-100G OR11137-500G OR11137-1KG
APOSOR11137-100GEA 79.9 EUR
APOSOR11137-100G APOSOR11137-500G APOSOR11137-1KG
1-Bromo-2-méthoxyéthane 98%
1-Bromo-2-méthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138.99 g/mol
Point d'ébullition: 109…110 °C
Densité: 1.478 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000236
Numéro CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
ONU: 3271
ADR: 3 III