Imprimer
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111300-5G OR111300-1G
APOSOR111300-5GEA 198 EUR
APOSOR111300-5G APOSOR111300-1G
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
1-(4'-Pentyl-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanone
Formule: C₁₉H₂₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00428365
Numéro CAS: 59662-38-3