Imprimer
1H-Indole-3-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111176-1G OR111176-5G
APOSOR111176-1GEA 0 EUR
APOSOR111176-1G APOSOR111176-5G
1H-Indole-3-carbonyl chloride
1H-Indole-3-carbonyl chloride
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833817
Numéro CAS: 59496-25-2