Imprimer
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR111157-1G OR111157-5G
APOSOR111157-1GEA 0 EUR
APOSOR111157-1G APOSOR111157-5G
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
(4-Aminophenyl)(morpholino)methanone
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00158788
Numéro CAS: 51207-86-4