Acide 3-chloroanthranilique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR11113-100G
OR11113-25G
APOSOR11113-100GEA
0
EUR
APOSOR11113-100G
APOSOR11113-25G
Acide 3-chloroanthranilique 98%
Acide 3-chloroanthranilique
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Point de fusion: 189…195 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134229 Numéro CAS: 6388-47-2 |