Imprimer
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
OR111128-10G OR111128-1G OR111128-5G
APOSOR111128-10GEA 68.3 EUR
APOSOR111128-10G APOSOR111128-1G APOSOR111128-5G
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321244
Numéro CAS: 32387-21-6