Imprimer
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110968-1G OR110968-5G OR110968-250MG
APOSOR110968-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110968-1G APOSOR110968-5G APOSOR110968-250MG
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021508
Numéro CAS: 900019-38-7