Imprimer
2-Acétyl-5-bromobenzofuranne
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromobenzofuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
OR110915-1G OR110915-5G
APOSOR110915-1GEA 50.9 EUR
APOSOR110915-1G APOSOR110915-5G
2-Acétyl-5-bromobenzofuranne
2-Acétyl-5-bromobenzofuranne
Formule: C₁₀H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276737
Numéro CAS: 38220-75-6