Imprimer
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110909-1G OR110909-5G
APOSOR110909-1GEA 0 EUR
APOSOR110909-1G APOSOR110909-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132.1600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663805
Numéro CAS: 874-10-2