Imprimer
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110898-1G OR110898-5G
APOSOR110898-1GEA 0 EUR
APOSOR110898-1G APOSOR110898-5G
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143238
Numéro CAS: 59857-87-3