Imprimer
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110885-1G OR110885-5G
APOSOR110885-1GEA 116 EUR
APOSOR110885-1G APOSOR110885-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03131298
Numéro CAS: 83747-30-2