Imprimer
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110848-100MG OR110848-1G OR110848-500MG
APOSOR110848-100MGEA 97.3 EUR
APOSOR110848-100MG APOSOR110848-1G APOSOR110848-500MG
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine, grade Technique
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07780137
Numéro CAS: 38608-07-0