Imprimer
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110756-1G OR110756-250MG
APOSOR110756-1GEA 0 EUR
APOSOR110756-1G APOSOR110756-250MG
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₄
Point de fusion: 247…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774184
Numéro CAS: 142166-00-5