Imprimer
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110747-1G OR110747-250MG
APOSOR110747-1GEA 0 EUR
APOSOR110747-1G APOSOR110747-250MG
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02182241
Numéro CAS: 354548-73-5