Imprimer
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110746-1G OR110746-5G OR110746-250MG
APOSOR110746-1GEA 190 EUR
APOSOR110746-1G APOSOR110746-5G APOSOR110746-250MG
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrClN₂O₂
MW: 275.5 g/mol
Point de fusion: 216…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064717
Numéro CAS: 923225-00-7