Imprimer
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110730-1G OR110730-250MG
APOSOR110730-1GEA 0 EUR
APOSOR110730-1G APOSOR110730-250MG
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₃N₃O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00139418
Numéro CAS: 99967-78-9