Imprimer
5-Aminobenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1H-benzimidazole
OR110728-1G OR110728-5G
APOSOR110728-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110728-1G APOSOR110728-5G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465258
Numéro CAS: 934-22-5