Imprimer
2-Éthyl-1,3-benzoxazole-6-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110721-1G OR110721-5G
APOSOR110721-1GEA 116 EUR
APOSOR110721-1G APOSOR110721-5G
2-Éthyl-1,3-benzoxazole-6-amine
2-Éthyl-1,3-benzoxazole-6-amine
Formule: C₉H₁₀N₂O
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 855423-35-7