Imprimer
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110710-1G OR110710-5G OR110710-250MG
APOSOR110710-1GEA 46.4 EUR
APOSOR110710-1G APOSOR110710-5G APOSOR110710-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
Point de fusion: 95…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827886
Numéro CAS: 1215504-30-5