Imprimer
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110683-1G OR110683-5G OR110683-10G
APOSOR110683-1GEA 125 EUR
APOSOR110683-1G APOSOR110683-5G APOSOR110683-10G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonic acid
Formule: C₅H₇ClN₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 499785-48-7