Imprimer
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110680-1G OR110680-5G
APOSOR110680-1GEA 125 EUR
APOSOR110680-1G APOSOR110680-5G
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664409
Numéro CAS: 830330-33-1