Imprimer
4-Méthylobenzophénone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
OR11067-1KG OR11067-250G OR11067-50G
APOSOR11067-1KGEA 74.1 EUR
APOSOR11067-1KG APOSOR11067-250G APOSOR11067-50G
4-Méthylobenzophénone 99%
4-Méthylobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
Point d'ébullition: 326 °C
Point de fusion: 56.5…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008553
Numéro CAS: 134-84-9