Imprimer
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂
MW: 236.6500 g/mol
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953512
Numéro CAS: 49679-45-0