Imprimer
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR110629-1G OR110629-5G
APOSOR110629-1GEA 270 EUR
APOSOR110629-1G APOSOR110629-5G
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₃S
MW: 259.704 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219329
Numéro CAS: 112539-09-0