Imprimer
2-Chloro-5-méthyl-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-nitro-5-picoline
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 114 EUR
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chloro-5-méthyl-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-5-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02070020
Numéro CAS: 23056-40-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III