Imprimer
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110496-1G OR110496-5G
APOSOR110496-1GEA 0 EUR
APOSOR110496-1G APOSOR110496-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₇H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568764
Numéro CAS: 181297-82-5