Imprimer
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-hydroxy-5-iodopyridine-3-carboxylate, 2-Hydroxy-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)pyridine
OR110402-1G OR110402-250MG OR110402-5G
APOSOR110402-1GEA 30.6 EUR
APOSOR110402-1G APOSOR110402-250MG APOSOR110402-5G
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Formule: C₇H₆INO₃
MW: 279.04 g/mol
Point de fusion: 203…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168292
Numéro CAS: 885950-46-9