Imprimer
4-Iodo-3,5-xylénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-2-iodo-3-xylene, 3,5-Dimethyl-4-iodophenol, 4-Iodo-3,5-dimethylphenol
OR1104-1G OR1104-5G OR1104-25G
APOSOR1104-1GEA 26.1 EUR
APOSOR1104-1G APOSOR1104-5G APOSOR1104-25G
4-Iodo-3,5-xylénol
4-Iodo-3,5-xylénol
Formule: C₈H₉IO
MW: 248.06 g/mol
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174284
Numéro CAS: 80826-86-4