Imprimer
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR110350-1G OR110350-5G
APOSOR110350-1GEA 134 EUR
APOSOR110350-1G APOSOR110350-5G
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Point de fusion: 56…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699212
Numéro CAS: 59128-02-8