Imprimer
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 34.8 EUR
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formule: C₅H₆N₄O₂
Point de fusion: 209…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00118332
Numéro CAS: 6343-98-2