Imprimer
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110278-1G OR110278-5G
APOSOR110278-1GEA 0 EUR
APOSOR110278-1G APOSOR110278-5G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08667858
Numéro CAS: 886371-28-4