Imprimer
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110235-5G OR110235-10G
APOSOR110235-5GEA 121 EUR
APOSOR110235-5G APOSOR110235-10G
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
2-Propyl-1H-benzo[d]imidazole
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087477
Numéro CAS: 5465-29-2