Imprimer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110193-1G OR110193-5G
APOSOR110193-1GEA 139 EUR
APOSOR110193-1G APOSOR110193-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₄BrN₃
MW: 222.05 g/mol
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659617
Numéro CAS: 885950-21-0