Imprimer
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110173-1G OR110173-5G OR110173-25G
APOSOR110173-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110173-1G APOSOR110173-5G APOSOR110173-25G
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456124
Numéro CAS: 6850-23-3