Imprimer
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 226 EUR
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Formule: C₉H₇NO₃
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125031
Numéro CAS: 153810-37-8