Imprimer
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
OR110151-1G OR110151-250MG OR110151-5G
APOSOR110151-1GEA 97.3 EUR
APOSOR110151-1G APOSOR110151-250MG APOSOR110151-5G
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formule: C₈H₄BrN₃
MW: 222.05 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584821
Numéro CAS: 1221791-93-0